Documentos Principais
SAB1402974
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMET antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARP, MANF, MGC142148, MGC142150
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~33.81 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARMET(7873)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is localized in the endoplasmic reticulum (ER) and golgi, and is also secreted. Reducing expression of this gene increases susceptibility to ER stress-induced death and promotes cell proliferation. The protein was initially thought to be longer at the N-terminus and to contain an arginine-rich region but transcribed evidence indicates a smaller open reading frame that does not encode the arginine tract. The presence of a specific mutation changing the previously numbered codon 50 from ATG to AGG, or deletion of that codon, has been reported in a variety of solid tumors. With the protein size correction, this codon is now identified as the initiation codon. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ARMET (NP_006001.2, 116 a.a. ~ 185 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DSQICELKYDKQIDLSTVDLKKLRVKELKKILDDWGETCKGCAEKSDYIRKINELMPKYAPKAASARTDL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)