Key Documents
SAB1402891
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBMY1A1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC181956, RBM1, RBM2, RBMY, YRRM1, YRRM2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBMY1A1(5940)
Descrição geral
This gene encodes a protein containing an RNA-binding motif in the N-terminus and four SRGY (serine, arginine, glycine, tyrosine) boxes in the C-terminus. Multiple copies of this gene are found in the AZFb azoospermia factor region of chromosome Y and the encoded protein is thought to be involved in spermatogenesis. Most copies of this locus are pseudogenes, although six highly similar copies have full-length ORFs and are considered functional. Four functional copies of this gene are found within inverted repeat IR2; two functional copies of this gene are found in palindrome P3, along with two copies of PTPN13-like, Y-linked. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RBMY1A1 (NP_001007527.1, 257 a.a. ~ 356 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YGTSHGAPPARGPRMSYGGSTCHAYSNTRDRYGRSWESYSSCGDFHYCDREHVCRKDQRNPPSLGRVLPDPREACGSSSYVASIVDGGESRSEKGDSSRY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1