Documentos Principais
SAB1402879
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRELP antibody produced in mouse
clone 3H1, ascites fluid
Sinônimo(s):
MGC45323, MST161, MSTP161, SLRR2A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H1, monoclonal
peso molecular
antigen ~35.46 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRELP(5549)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a leucine-rich repeat protein present in connective tissue extracellular matrix. This protein functions as a molecule anchoring basement membranes to the underlying connective tissue. This protein has been shown to bind type I collagen to basement membranes and type II collagen to cartilage. It also binds the basement membrane heparan sulfate proteoglycan perlecan. This protein is suggested to be involved in the pathogenesis of Hutchinson-Gilford progeria (HGP), which is reported to lack the binding of collagen in basement membranes and cartilage. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PRELP (NP_002716.1, 281 a.a. ~ 365 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RGLPKNSFNISNLLVLHLSHNRISSVPAINNRLEHLYLNNNSIEKINGTQICPNDLVAFHDFSSDLENVPHLRYLRLDGNYLKPP
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1