Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1402855
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFA5 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
B13, CI-13KD-B, DKFZp781K1356, FLJ12147, NUFM, UQOR13
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFA5(4698)
Descrição geral
The human NDUFA5 gene codes for the B13 subunit of complex I of the respiratory chain, which transfers electrons from NADH to ubiquinone. The high degree of conservation of NDUFA5 extending to plants and fungi indicates its functional significance in the enzyme complex. The protein localizes to the inner mitochondrial membrane as part of the 7 component-containing, water soluble "iron-sulfur protein" (IP) fraction of complex I, although its specific role is unknown. It is assumed to undergo post-translational removal of the initiator methionine and N-acetylation of the next amino acid. The predicted secondary structure is primarily alpha helix, but the carboxy-terminal half of the protein has high potential to adopt a coiled-coil form. The amino-terminal part contains a putative beta sheet rich in hydrophobic amino acids that may serve as mitochondrial import signal. Related pseudogenes have also been identified on four other chromosomes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NDUFA5 (NP_004991.1, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)