Key Documents
SAB1402779
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAGE5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 8F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8F8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.01 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAGE5(2577)
Descrição geral
This gene belongs to a family of genes that are expressed in a variety of tumors but not in normal tissues, except for the testis. The sequences of the family members are highly related but differ by scattered nucleotide substitutions. The antigenic peptide YYWPRPRRY, which is also encoded by several other family members, is recognized by autologous cytolytic T lymphocytes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GAGE5 (NP_001466.1, 28 a.a. ~ 117 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RPEQFSDEVEPATPEEGEPATQRQDPAAAQEGEDEGASAGQGPKPEADSQEQGHPQTGCECEDGPDGQEMDPPNPEEVKTPEEGEKQSQC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1