Documentos Principais
SAB1402755
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
TRAMP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.22 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPT(1805)
Descrição geral
Dermatopontin is an extracellular matrix protein with possible functions in cell-matrix interactions and matrix assembly. The protein is found in various tissues and many of its tyrosine residues are sulphated. Dermatopontin is postulated to modify the behavior of TGF-beta through interaction with decorin. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DPT (NP_001928.2, 101 a.a. ~ 201 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EWYQTCSNNGLVAGFQSRYFESVLDREWQFYCCRYSKRCPYSCWLTTEYPGHYGEEMDMISYNYDYYIRGATTTFSAVERDRQWKFIMCRMTEYDCEFANV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)