Documentos
SAB1402658
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHACTR3 antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C20orf101, H17739, MGC117178, SCAPIN1, SCAPININ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35.79 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene is associated with the nuclear scaffold in proliferating cells. It was found to bind to the catalytic subunit of protein phosphatase-1 (PP1) and inhibit PP1 activity, suggesting that this protein may function as a regulatory subunit of PP1. Alternative splicing at this locus results in several transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PHACTR3 (NP_542403.1, 92 a.a. ~ 179 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSALEKKMAGRQGREELIKKGLLEMMEQDAESKTCNPDGGPRSVQSEPPTPKSETLTSEDAQPGSPLATGTDQVSLDKPLSSAAHLDD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1