Documentos
SAB1402628
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GKAP1 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FKSG21, FLJ25469, GKAP42
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~66.37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GKAP1(80318)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a protein that is highly similar to the mouse cGMP-dependent protein kinase anchoring protein 42kDa. The mouse protein has been found to localize with the Golgi and recruit cGMP-dependent protein kinase I alpha to the Golgi in mouse testes. It is thought to play a role in germ cell development. Transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GKAP1 (AAH14476, 1 a.a. ~ 366 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASAVLSSVPTTASRFALLQVDSGSGSDSEPGKGKGRNTGKSQTLGSKSTTNEKKREKRRKKKEQQQSEANELRNLAFKKIPQKSSHAVCNAQHDLPLSNPVQKDSREENWQEWRQRDEQLTSEMFEADLEKALLLSKLEYEEHKKEYEDAENTSTQSKVMNKKDKRKNHQGKDRPLTVSLKDFHSEDHISKKTEELSSSQTLSHDGGFFNRLEDDVHKILIREKRREQLTEYNGTDNCTAHEHNQEVVLKDGRIERLKLELERKDAEIQKLKNVITQWEAKYKEVKARNAQLLKMLQEGEMKDKAEILLQVDESQSIKNELTIQVTSLHAALEQERSKVKVLQAELAKYQGGRKGKRNSESDQCR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1