Documentos Principais
SAB1402598
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C4ORF43 antibody produced in mouse
clone 4A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ11184
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~48.44 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C4orf43(55319)
Imunogênio
C4orf43 (AAH11842.1, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKAPKGKSAGREKKVIHPYSRKAAQITREAHKQEKKEKLKNEKALRLNLVGEKLQWFQNHLDPPKKRYSKKDACELIERYLNRFSSELEQIELHNSIRDRQGRRHCSRETVIKQTMERERQQFEGYGLEIPDILNASNLKTFREWDFDLKKLPNIKMRKICANDAIPKTCKRKTTITVDQDLGELELNDESSDSDEEMTAVA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)