Documentos Principais
SAB1402496
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PQBP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MRX55, MRXS3, MRXS8, NPW38, RENS1, SHS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35.13 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PQBP1(10084)
Descrição geral
PQBP1 is a nuclear polyglutamine-binding protein that contains a WW domain (Waragai et al., 1999 [PubMed 10332029]).[supplied by OMIM
Imunogênio
PQBP1 (NP_005701, 184 a.a. ~ 265 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LAPYPKSKKAVSRKDEELDPMDPSSYSDAPRGTWSTGLPKRNEAKTGADTTAAGPLFQQRPYPSPGAVLRANAEASRTKQQD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sunnie M Yoh et al.
Molecular cell, 82(15), 2871-2884 (2022-07-10)
We have previously described polyglutamine-binding protein 1 (PQBP1) as an adapter required for the cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)-mediated innate response to the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) and other lentiviruses. Cytoplasmic HIV-1 DNA is a transient and low-abundance pathogen-associated molecular