Documentos
SAB1402485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAPGEF5 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GFR, KIAA0277, MR-GEF, REPAC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~74.95 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAPGEF5(9771)
Descrição geral
Members of the RAS (see HRAS; MIM 190020) subfamily of GTPases function in signal transduction as GTP/GDP-regulated switches that cycle between inactive GDP- and active GTP-bound states. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), such as RAPGEF5, serve as RAS activators by promoting acquisition of GTP to maintain the active GTP-bound state and are the key link between cell surface receptors and RAS activation (Rebhun et al., 2000 [PubMed 10934204]).[supplied by OMIM
Imunogênio
RAPGEF5 (AAH39203, 1 a.a. ~ 444 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSSRLRVFDPHLERKDSAAALSDRELPLPTFDVPYFKYIDEEDEDDEWSSRSQSSTEDDSVDSLLSDRYVVVSGTPEKILEHLLNDLHLEEVQDKETETLLDDFLLTYTVFMTTDDLCQALLRHYSAKKYQGKEENSDVPRRKRKVLHLVSQWIALYKDWLPEDEHSKMFLKTIYRNVLDDVYEYPILEKELKEFQKILGMHRRHTVDEYSPQKKNKALFHQFSLKENWLQHRGTVTETEEIFCHVYITEHSYVSVKAKVSSIAQEILLCSQLGKRVQLVKKFIKIAAHCKAQRNLNSFFAIVMGLNTASVSRLSQTWEKIPGKFRKLFSELESLTDPSLNHKAYRDAFKKMKPPKIPFVPLLLKDVTFIHEGNKTFLDNLVNFEKLHMIADTVRTLRHCRTNQFGDLSPKEHQELKSYVNHLYVIDSQQALFELSHRIEPRV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1