Documentos Principais
SAB1402456
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSMR antibody produced in mouse
clone 3E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC150626, MGC150627, MGC75127, OSMRB
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OSMR(9180)
Descrição geral
Oncostatin M receptor (OSMR) is a cell surface cytokine receptor. Oncostatin M and interleukin-31 are its ligands. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 5p.
Imunogênio
OSMR (NP_003990.1, 141 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDSTGQDILFVFPKDKLVEEGTNVTICYVSRNIQNNVSCYLEGKQIHGEQLDPHVTAFNLNSVPFIRNKGTNIYCEASQGNVSEGMKGIVLFVSKVLEEP
Ações bioquímicas/fisiológicas
Oncostatin M receptor (OSMR) acts as an activator of janus kinase/signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT) and mitogen-activated protein kinase pathway. Thus, it has a role in stimulating cytokines and inflammatory substances. Mutation in the OSMR gene has been linked to primary localized cutaneous amyloidosis.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Overexpression of the oncostatin-M receptor in cervical squamous cell carcinoma is associated with epithelial-mesenchymal transition and poor overall survival.
Kucia-Tran JA
British Journal of Cancer (2016)
Association of OSMR gene polymorphisms with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus patients.
Lin YZ
Autoimmunity (2014)
A novel missense mutation in oncostatin M receptor beta causing primary localized cutaneous amyloidosis.
Saeedi M
BioMed Research International (2014)