Documentos
SAB1402442
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AIP antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARA9, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, XAP2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.45 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIP(9049)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a receptor for aryl hydrocarbons and a ligand-activated transcription factor. The encoded protein is found in the cytoplasm as part of a multiprotein complex, but upon binding of ligand is transported to the nucleus. This protein can regulate the expression of many xenobiotic metabolizing enzymes. Also, the encoded protein can bind specifically to and inhibit the activity of hepatitis B virus. (provided by RefSeq)
Imunogênio
AIP (NP_003968.1, 156 a.a. ~ 249 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KVESPGTYQQDPWAMTDEEKAKAVPLIHQEGNRLYREGHVKEAAAKYYDAIACLKNLQMKEQPGSPEWIQLDKQITPLLLNYCQCKLVVEEYYE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1