Documentos Principais
SAB1402338
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RFXAP antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~33.37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RFXAP(5994)
Descrição geral
Major histocompatibility (MHC) class II molecules are transmembrane proteins that have a central role in development and control of the immune system. The protein encoded by this gene, along with regulatory factor X-associated ankyrin-containing protein and regulatory factor-5, forms a complex that binds to the X box motif of certain MHC class II gene promoters and activates their transcription. Once bound to the promoter, this complex associates with the non-DNA-binding factor MHC class II transactivator, which controls the cell type specificity and inducibility of MHC class II gene expression. Mutations in this gene have been linked to bare lymphocyte syndrome type II, complementation group D. Transcript variants utilizing different polyA signals have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RFXAP (NP_000529, 179 a.a. ~ 244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDQALNCGGTASTGSAGNVKLEESADNILSIVKQRTGSFGDRPARPTLLEQVLNQKRLSLLRSPEV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)