Documentos Principais
SAB1402317
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PON1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ESA, PON
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PON1(5444)
Descrição geral
The enzyme encoded by this gene is an arylesterase that mainly hydrolyzes paroxon to produce p-nitrophenol. Paroxon is an organophosphorus anticholinesterase compound that is produced in vivo by oxidation of the insecticide parathion. Polymorphisms in this gene are a risk factor in coronary artery disease. The gene is found in a cluster of three related paraoxonase genes at 7q21.3. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PON1 (NP_000437, 246 a.a. ~ 355 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HVYEKHANWTLTPLKSLDFNTLVDNISVDPETGDLWVGCHPNGMKIFFYDSENPPASEVLRIQNILTEEPKVTQVYAENGTVLQGSTVASVYKGKLLIGTVFHKALYCEL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)