Documentos Principais
SAB1402236
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IARS, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ20736, IARS1, ILRS, PRO0785
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.12 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IARS(3376)
Descrição geral
Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAS, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. Isoleucine-tRNA synthetase belongs to the class-I aminoacyl-tRNA synthetase family and has been identified as a target of autoantibodies in the autoimmune disease polymyositis/dermatomyositis. Two alternatively spliced variants have been isolated that represent alternate 5′ UTRs. (provided by RefSeq)
Imunogênio
IARS (NP_038203.1, 1172 a.a. ~ 1262 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QYINLQLLNAKPQECLMGTVGTLLLENPLGQNGLTHQGLLYEAAKVFGLRSRKLKLFLNETQTQEITEDIPVKTLNMKTVYVSVLPTTADF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)