SAB1402101
Monoclonal Anti-SPANXB1 antibody produced in mouse
clone 2E12, ascites fluid
Sinônimo(s):
B1, SPANX-B, SPANXB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPANXB1(728695)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MGQQSSVRRLKRSVPCESNEANEANEANKTMPETPTGDSDPQPAPKKMKTSESSTILVVRYRRNVKRTSPEELVNDHARENRINPDQMEEEEFIEITTERPKK
forma física
Não está encontrando o produto certo?