Documentos Principais
SAB1401997
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPATA4 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC33432, SPEF1B, TSARG2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPATA4(132851)
Imunogênio
SPATA4 (NP_653245, 206 a.a. ~ 305 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4