Documentos
SAB1401965
Sigma-Aldrich
Anti-MOGAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DGAT2L, DGAT2L1, MGAT1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MOGAT1(116255)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase (MOGAT; EC 2.3.1.22) catalyzes the synthesis of diacylglycerols, the precursor of physiologically important lipids such as triacylglycerol and phospholipids (Yen et al., 2002 [PubMed 12077311]).[supplied by OMIM
Imunogênio
MOGAT1 (AAI46519.1, 1 a.a. ~ 334 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVEFAPLNIQLARRLQTVAVLQWVLSFLTGPMSIGITVMLIIHNYLFLYIPYLMWLYFDWHTPERGGRRSSWIKNWTLWKHFKDYFPIHLIKTQDLDPSHNYIFGFHPHGIMAVGAFGNFSVNYSDFKDLFPGFTSYLHVLPLWFWCPVFREYVMSVGLVSVSKKSVSYMVSKEGGGNISVIVLGGAKESLDAHPGKFTLFIRQRKGFVKIALTHGASLVPVVSFGENELFKQTDNPEGSWIRTVQNKLQKIMGFALPLFHARGVFQYNFGLMTYRKAIHTVVGRPIPVRQTLNPTQEQIEELHQTYMEELRKLFEEHKGKYGIPEHETLVLK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4