Documentos Principais
SAB1401890
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOOK3(84376)
Descrição geral
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM
Imunogênio
HOOK3 (NP_115786.1, 1 a.a. ~ 718 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFSVESLERAELCESLLTWIQTFNVDAPCQTVEDLTNGVVMAQVLQKIDPAYFDENWLNRIKTEVGDNWRLKISNLKKILKGILDYNHEILGQQINDFTLPDVNLIGEHSDAAELGRMLQLILGCAVNCEQKQEYIQAIMMMEESVQHVVMTAIQELMSKESPVSAGNDAYVDLDRQLKKTTEELNEALSAKEEIAQRCHELDMQVAALQEEKSSLLAENQVLMERLNQSDSIEDPNSPAGRRHLQLQTQLEQLQEETFRLEAAKDDYRIRCEELEKEISELRQQNDELTTLADEAQSLKDEIDVLRHSSDKVSKLEGQVESYKKKLEDLGDLRRQVKLLEEKNTMYMQNTVSLEEELRKANAARSQLETYKRQVVELQNRLSEESKKADKLDFEYKRLKEKVDSLQKEKDRLRTERDSLKETIEELRCVQAQEGQLTTQGLMPLGSQESSDSLAAEIVTPEIREKLIRLQHENKMLKLNQEGSDNEKIALLQSLLDDANLRKNELETENRLVNQRLLEVQSQVEELQKSLQDQGSKAEDSVLLKKKLEEHLEKLHEANNELQKKRAIIEDLEPRFNNSSLKIEELQEALRKKEEEMKQMEERYKKYLEKAKSVIRTLDPKQNQGAAPEIQALKNQLQERDRLFHSLEKEYEKTKSQREMEEKYIVSAWYNMGMTLHKKAAEDRLASTGSGQSFLARQRQATSSRRSYPGHVQPATAR
Ações bioquímicas/fisiológicas
In Caenorhabditis elegans, the HOOK3 (hook microtubule-tethering protein 3) protein is required for connecting the centrosome and the nucleus. It participates in transport of pericentriolar satellites, needed for centrosomal assembly in neurogenesis. HOOK3-RET (ret proto-oncogene) fusion protein is identified in papillary thyroid carcinoma and it results in tumor formation in nude mice. In presence of Salmonella enterica infection, the Salmonella SpiC (pathogenicity island 2 secreted effector protein) inactivates HOOK3 function and thereby affects the cellular trafficking and phagosome-lysosome fusion.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yoram Shotland et al.
Molecular microbiology, 49(6), 1565-1576 (2003-09-03)
The Salmonella SpiC protein is secreted into the cytosol of macrophages via a unique type III secretion system that functions intracellularly to translocate proteins across the phagosomal membrane. The SpiC protein is required for survival within macrophages and inhibition of
Xuecai Ge et al.
Neuron, 65(2), 191-203 (2010-02-16)
Centrosome functions are important in multiple brain developmental processes. Proper functioning of the centrosome relies on assembly of protein components into the pericentriolar material. This dynamic assembly is mediated by the trafficking of pericentriolar satellites, which are comprised of centrosomal
Raffaele Ciampi et al.
Endocrine-related cancer, 14(2), 445-452 (2007-07-20)
Chromosomal rearrangements of the RET proto-oncogene (RET/PTC) are the common feature of papillary thyroid carcinoma (PTC). In this study, we report the identification, cloning, and functional characterization of a novel type of RET/PTC rearrangement that results from the fusion of