Documentos Principais
SAB1401881
Sigma-Aldrich
Anti-GSG2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSG2(83903)
Imunogênio
GSG2 (AAH47457.1, 1 a.a. ~ 798 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASLPGPGSRLFRTYGAADGRRQRRPGREAAQWFPPQDRRRFFNSSGSSDASIGDPSQSDDPDDPDDPDFPGSPVRRRRRCPGGRVPKDRPSLTVTPKRWKLRARPSLTVTPRRLGLRARPPQKCSTPCGPLRLPPFPSRDSGRLSPDLSVCGQPRDGDELGISASLFSSLASPCPGSPTPRDSVISIGTSACLVAASAVPSDLHLPEVSLDRASLPCSQEEATGGAKDTRMVHQTRASLRSVLFGLMNSGTPEDSEFRADGKNMRESCCKRKLVVGNGPEGPGLSSTGKRRATGQDSCQERGLQEAVRREHQEASVPKGRIVPRGTDRLERTRSSRESKHQEATETSLLHSHRFKKGQKLGKDSFPTQDLTPLQNACFWTKTRASFSFHKKKIVTDVSEVCSIYTTATSLSGSLLSECSNRPVMNRTSGAPSSWHSSSMYLLSPLNTLSISNKKASDAEKVYGECSQKGPVPFSHCLPTEKLQRCEKIGEGVFGEVFQTIADHTPVAIKIIAIEGPDLVNGSHQKTFEEILPEIIISKELSLLSGEVCNRTEGFIGLNSVHCVQGSYPPLLLKAWDHYNSTKGSANDRPDFFKDDQLFIVLEFEFGGIDLEQMRTKLSSLATAKSILHQLTASLAVAEASLRFEHRDLHWGNVLLKKTSLKKLHYTLNGKSSTIPSCGLQVSIIDYTLSRLERDGIVVFCDVSMDEDLFTGDGDYQFDIYRLMKKENNNRWGEYHPYSNVLWLHYLTDKMLKQMTFKTKCNTPAMKQIKRKIQEFHRTMLNFSSATDLLCQHSLFK
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)