Documentos Principais
SAB1401867
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUAK2 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434J037, DKFZp686F01113, FLJ90349, SNARK
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUAK2(81788)
Imunogênio
NUAK2 (NP_112214.1, 521 a.a. ~ 628 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FGSLDELAPPRPLARASRPSGAVSEDSILSSESFDQLDLPERLPEPPLRGCVSVDNLTGLEEPPSEGPGSCLRRWRQDPLGDSCFSLTDCQEVTATYRQALRVCSKLT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)