Documentos Principais
SAB1401803
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MOSPD3 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CDS3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MOSPD3(64598)
Descrição geral
This gene encodes a multi-pass membrane protein with a major sperm protein (MSP) domain. The deletion of a similar mouse gene is associated with defective cardiac development and neonatal lethality. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MOSPD3 (NP_076438, 43 a.a. ~ 141 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FRADQRSGPRQLLTLYNPTGTALRFRVLCTAPAKYTVFDAEGYVKPQSCIDIVIRHVAPIPSHYDVQDRFRIELSEEGAEGRVVGRKDITSILRAPAYP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4