Documentos Principais
SAB1401772
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PARD3 antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ASIP, Baz, Bazooka, FLJ21015, PAR3, PAR3alpha
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1331
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1331
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARD3(56288)
Descrição geral
PARD proteins, which were first identified in C. elegans, are essential for asymmetric cell division and polarized growth, whereas CDC42 (MIM 116952) mediates the establishment of cell polarity. The CDC42 GTPase, which is controlled by nucleotide exchange factors (GEFs; see MIM 606057) and GTPase-activating proteins (GAPs; see MIM 604980), interacts with a large set of effector proteins that typically contain a CDC42/RAC (MIM 602048)-interactive binding (CRIB) domain.[supplied by OMIM
Imunogênio
PARD3 (AAH11711, 181 a.a. ~ 290 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KIKIQESFTSEEERIRMKQEQERIQAKTREFRERQARERDYAEIQDFHRTFGCDDELMYGGVSSYEGSMALNARPQSPREGHMMDALYAQVKKPRNSKPSPVDSNRSTPS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Duojie Zhu et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 40(6), 182-182 (2023-05-19)
An increasing amount of evidence has demonstrated the anticancer activity of triterpenes extracted from traditional medicines. Echinocystic acid (EA), a natural triterpene isolated from Eclipta prostrata (L.) L., has previously been shown to exhibit anticancer activity in HepG2 and HL-60