Documentos Principais
SAB1401704
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPIL1 antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CGI-124, CYPL1, MGC678, PPIase, hCyPX
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPIL1(51645)
Descrição geral
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases (PPIases). The cyclophilins are a highly conserved, ubiquitous family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions. Based on similarity to other PPIases, this protein could accelerate the folding of proteins and might catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PPIL1 (NP_057143, 76 a.a. ~ 166 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SIYGKQFEDELHPDLKFTGAGILAMANAGPDTNGSQFFVTLAPTQWLDGKHTIFGRVCQGIGMVNRVGMVETNSQDRPVDDVKIIKAYPSG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)