SAB1401662
Anti-ANAPC4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
APC4
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANAPC4(29945)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MLRFPTCFPSFRVVGEKQLPQEIIFLVWSPKRDLIALANTAGEVLLHRLASFHRVWSFPPNENTGKEVTCLAWRPDGKLLAFALADTKKIVLCDVEKPESLHSFSVEAPVSCMHWMEVTVESSVLTSFYNAEDESNLLLPKLPTLPKNYSNTSKIFSEENSDEIIKLLGDVRLNILVLGGSSGFIELYAYGMFKIARVTGIAGTCLALCLSSDLKSLSVVTEVSTNGASEVSYFQLETNLLYSFLPEVTRMARKFTHISALLQYINLSLTCMCEAWEEILMQMDSRLTKFVQEKNTTTSVQDEFMHLLLWGKASAELQTLLMNQLTVKGLKKLGQSIESSYSSIQKLVISHLQSGSESLLYHLSELKGMASWKQKYEPLGLDAAGIEEAITAVGSFILKANELLQVIDSSMKNFKAFFRWLYVAMLRMTEDHVLPELNKMTQKDITFVAEFLTEHFNEAPDLYNRKGKYFNVERVGQYLKDEDDDLVSPPNTEGNQWYDFLQNSSHLKESPLLFPYYPRKSLHFVKRRMENIIDQCLQKPADVIGKSMNQAICIPLYRDTRSEDSTRRLFKFPFLWNNKTSNLHYLLFTILEDSLYKMCILRRHTDISQSVSNGLIAIKFGSFTYATTEKVRRSIYSCLDAQFYDDETVTVVLKDTVGREGRDRLLVQLPLSLVYNSEDSAEYQFTGTYSTRLDEQCSAIPTRTMHFEKHWRLLESMKAQYVAGNGFRKVSCVLSSNLRHVRVFEMDIDDEWELDESSDEEEEASNKPVKIKEEVLSESEAENQQAGAAALAPEIVIKVEKLDPELDS
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)