SAB1401626
Anti-GAPVD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434C212, GAPEX5, KIAA1521, MGC138847, MGC138848, RAP6
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAPVD1(26130)
Imunogênio
Sequence
MQEDESYLLQVLRYLIEFELKESDNPRRLLRRGTCAFSILFKLFSEGLFSAKLFLTATLHEPIMQLLVEDEDHLETDPNKLIERFSPSQQEKLFGEKGSDRFRQKVQEMVESNEAKLVALVNKFIGYLKQNTYCFPHSLRWIVSQMYKTLSCVDRLEVGEVRAMCTDLLLACFICPAVVNPEQYGIISDAPINEVARFNLMQVGRLLQQLAMTGSEEGDPRTKSSLGKFDKSCVAAFLDVVIGGRAVETPPLSSVNLLEGLSRTVVYITYSQLITLVNFMKSVMSGDQLREDRMALDNLLANLPPAKPGKSSSLEMTPYNTPQLSPATTPANKKNRLPIATRSRSRTNMLMDLHMDHEGSSQETIQEVQPEEVLVISLGTGPQLTPGMISENEVLNMQLSDGGQGDVPVDENKLHGKPDKTLRFSLCSDNLEGISEGPSNRSNSVSSLDLEGESVSELGAGPSGSNGVEALQLLEHEQATTQDNLDDKLRKFEIRDMMGLTDDRDISETVSETWSTDVLGSDFDPNIDEDRLQEIAGAAAENMLGSLLCLPGSGSVLLDPCTGSTISETTSEAWSVEVLPSDSEAPDLKQEERLQELESFLDWVAHLMIRMSGRSVPAPAHQASVLCPA
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)