Key Documents
SAB1401612
Sigma-Aldrich
Anti-PVRL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD113, CDw113, DKFZp566B0846, FLJ90624, PPR3, PRR3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PVRL3(25945)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nectins (e.g., PVRL1; MIM 600644) are immunoglobulin-like adhesion molecules that interact with afadin (AF6; MIM 159559). Afadin is an actin filament-binding protein that connects nectins to the actin cytoskeleton. The nectin-afadin system organizes adherens junctions cooperatively with the cadherin (see MIM 192090)-catenin (see MIM 116805) system in epithelial cells.[supplied by OMIM
Imunogênio
PVRL3 (AAH67808.1, 1 a.a. ~ 366 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARTLRPSPLCPGGGKAQLSSASLLGAGLLLQPPTPPPLLLLLFPLLLFSRLCGALAGPIIVEPHVTAVWGKNVSLKCLIEVNETITQISWEKIHGKSSQTVAVHHPQYGFSVQGEYQGRVLFKNYSLNDATITLHNIGFSDSGKYICKAVTFPLGNAQSSTTVTVLVEPTVSLIKGPDSLIDGGNETVAAICIAATGKPVAHIDWEGDLGEMESTTTSFPNETATIISQYKLFPTRFARGRRITCVVKHQALEKDIRYSFILDIQYAPEVSVTGYDGNWFVGRKGVNLKCNADANPPPFKSVWSRLDGQWPDGLLASDNTLHFVHPLTFNYSGVYICKVTNSLGQRSDQKVIYISAYNSVASLNC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4