Documentos Principais
SAB1401610
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHG4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434I216, PRTPHN1, SCA4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLEKHG4(25894)
Descrição geral
The protein encoded by this gene contains multiple domains suggestive of a role in intracellular signaling and cytoskeleton dynamics at the Golgi apparatus. Mutations in this gene are associated with spinocerebellar ataxia 16q22-linked. Several alternatively spliced transcript variants, differing only in the 5′ UTR, or encoding a different isoform, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PLEKHG4 (AAH82974.1, 1 a.a. ~ 1151 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHVKDPGPPRPPAGATQDEELQGSPLSRKFQLPPAADESGDAQRGTVESSSVLSEGPGPSGVESLLCPMSSHLSLAQGESDTPGVGLVGDPGPSRAMPSGLSPGALDSDPVGLGDPLSEISKLLEAAPSGSGLPKPADCLLAQDLCWELLASGMATLPGTRDVQGRAVLLLCAHSPAWLQSECSSQELIRLLLYLRSIPRPEVQALGLTVLVDARICAPSSSLFSGLSQLQEAAPGAVYQVLLVGSTLLKEVPSGLQLEQLPSQSLLTHIPTAGLPTSLGGGLPYCHQAWLDFRRRLEALLQNCQAACALLQGAIESVKAVPQPMEPGEVGQLLQQTEVLMQQVLDSPWLAWLQCQGGRELTWLKQEVPEVTLSPDYRTAMDKADELYDRVDGLLHQLTLQSNQRIQALELVQTLEARESGLHQIEVWLQQVGWPALEEAGEPSLDMLLQAQGSFQELYQVAQEQVRQGEKFLQPLTGWEAAELDPPGARFLALRAQLTEFSRALAQRCQRLADAERLFQLFREALTWAEEGQRVLAELEQERPGVVLQQLQLHWTRHPDLPPAHFRKMWALATGLGSEAIRQECRWAWARCQDTWLALDQKLEASLKLPPVGSTASLCVSQVPAAPAHPPLRKAYSFDRNLGQSLSEPACHCHHAATIAACRRPEAGGGALPQASPTVPPPGSSDPRSLNRLQLVLAEMVATEREYVRALEYTMENYFPELDRPDVPQGLRGQRAHLFGNLEKLRDFHCHFFLRELEACTRHPPRVAYAFLRHRVQFGMYALYSKNKPRSDALMSSYGHTFFKDKQQALGDHLDLASYLLKPIQRMGKYALLLQELARACGGPTQELSALREAQSLVHFQLRHGNDLLAMDAIQGCDVNLKEQGQLVRQDEFVVRTGRHKSVRRIFLFEELLLFSKPRHGPTGVDTFAYKRSFKMADLGLTECCGNSNLRFEIWFRRRKARDTFVLQASSLAIKQAWTADISHLLWRQAVHNKEVRMAEMVSMGVGNKAFRDIAPSEEAINDRTVNYVLKCREVRSRASIAVAPFDHDSLYLGASNSLPGDPASCSVLGSLNLHLYRDPALLGLRCPLYPSFPEEAALEAEAELGGQPSLTAEDSEISSQCPSASGSSGSDSSCVSGQALGRGLEDLPCV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)