Documentos Principais
SAB1401609
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHG4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434I216, PRTPHN1, SCA4
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLEKHG4(25894)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene contains multiple domains suggestive of a role in intracellular signaling and cytoskeleton dynamics at the Golgi apparatus. Mutations in this gene are associated with spinocerebellar ataxia 16q22-linked. Several alternatively spliced transcript variants, differing only in the 5′ UTR, or encoding a different isoform, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PLEKHG4 (AAH82974.1, 1 a.a. ~ 1151 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHVKDPGPPRPPAGATQDEELQGSPLSRKFQLPPAADESGDAQRGTVESSSVLSEGPGPSGVESLLCPMSSHLSLAQGESDTPGVGLVGDPGPSRAMPSGLSPGALDSDPVGLGDPLSEISKLLEAAPSGSGLPKPADCLLAQDLCWELLASGMATLPGTRDVQGRAVLLLCAHSPAWLQSECSSQELIRLLLYLRSIPRPEVQALGLTVLVDARICAPSSSLFSGLSQLQEAAPGAVYQVLLVGSTLLKEVPSGLQLEQLPSQSLLTHIPTAGLPTSLGGGLPYCHQAWLDFRRRLEALLQNCQAACALLQGAIESVKAVPQPMEPGEVGQLLQQTEVLMQQVLDSPWLAWLQCQGGRELTWLKQEVPEVTLSPDYRTAMDKADELYDRVDGLLHQLTLQSNQRIQALELVQTLEARESGLHQIEVWLQQVGWPALEEAGEPSLDMLLQAQGSFQELYQVAQEQVRQGEKFLQPLTGWEAAELDPPGARFLALRAQLTEFSRALAQRCQRLADAERLFQLFREALTWAEEGQRVLAELEQERPGVVLQQLQLHWTRHPDLPPAHFRKMWALATGLGSEAIRQECRWAWARCQDTWLALDQKLEASLKLPPVGSTASLCVSQVPAAPAHPPLRKAYSFDRNLGQSLSEPACHCHHAATIAACRRPEAGGGALPQASPTVPPPGSSDPRSLNRLQLVLAEMVATEREYVRALEYTMENYFPELDRPDVPQGLRGQRAHLFGNLEKLRDFHCHFFLRELEACTRHPPRVAYAFLRHRVQFGMYALYSKNKPRSDALMSSYGHTFFKDKQQALGDHLDLASYLLKPIQRMGKYALLLQELARACGGPTQELSALREAQSLVHFQLRHGNDLLAMDAIQGCDVNLKEQGQLVRQDEFVVRTGRHKSVRRIFLFEELLLFSKPRHGPTGVDTFAYKRSFKMADLGLTECCGNSNLRFEIWFRRRKARDTFVLQASSLAIKQAWTADISHLLWRQAVHNKEVRMAEMVSMGVGNKAFRDIAPSEEAINDRTVNYVLKCREVRSRASIAVAPFDHDSLYLGASNSLPGDPASCSVLGSLNLHLYRDPALLGLRCPLYPSFPEEAALEAEAELGGQPSLTAEDSEISSQCPSASGSSGSDSSCVSGQALGRGLEDLPCV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)