Documentos Principais
SAB1401608
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DFNB31 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CIP98, DKFZp434N014, KIAA1526, RP11-9M16.1, USH2D, WHRN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DFNB31(25861)
Descrição geral
In rat brain, Cip98 interacts with a calmodulin-dependent serine kinase, CASK (MIM 300172), and may be involved in the formation of scaffolding protein complexes that facilitate synaptic transmission in the central nervous system (CNS) (Yap et al., 2003 [PubMed 12641734]). Mutations in this gene, also known as WHRN, cause DFNB31 (MIM 607084).[supplied by OMIM
Imunogênio
DFNB31 (NP_056219, 808 a.a. ~ 907 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLLEPTSTLVRVKKSAATLGIAIEGGANTRQPLPRIVTIQRGGSAHNCGQLKVGHVILEVNGLTLRGKEHREAARIIAEAFKTKDRDYIDFLVTEFNVML
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)