Documentos Principais
SAB1401546
Sigma-Aldrich
Anti-BTNL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BTNLR
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BTNL3(10917)
Imunogênio
BTNL3 (NP_932079.1, 1 a.a. ~ 466 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFVLILVLSFYELVSGQWQVTGPGKFVQALVGEDAVFSCSLFPETSAEAMEVRFFRNQFHAVVHLYRDGEDWESKQMPQYRGRTEFVKDSIAGGRVSLRLKNITPSDIGLYGCWFSSQIYDEEATWELRVAALGSLPLISIVGYVDGGIQLLCLSSGWFPQPTAKWKGPQGQDLSSDSRANADGYSLYDVEISIIVQENAGSILCSIHLAEQSHEVESKVLIGETFFQPSPWRLASILLGLLCGALCGVVMGMIIVFFKSKGKIQAELDWRRKHGQAELRDARKHAVEVTLDPETAHPKLCVSDLKTVTHRKAPQEVPHSEKRFTRKSVVASQGFQAGKHYWEVDVGQNVGWYVGVCRDDVDRGKNNVTLSPNNGYWVLRLTTEHLYFTFNPHFISLPPSTPPTRVGVFLDYEGGTISFFNTNDQSLIYTLLTCQFEGLLRPYIQHAMYDEEKGTPIFICPVSWG
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)