Documentos
SAB1401497
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RABGAP1L antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp686E1450, HHL, TBC1D18
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RABGAP1L(9910)
Imunogênio
RABGAP1L (NP_055672.3, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEVRASLQKVSGSSDSVATMNSEEFVLVPQYADDNSTKHEEKPQLKIVSNGDEQLEKAMEEILRDSEKRPSSLLVDCQSSSEISDHSFGDIPASQTNKPSLQLILDPSNT
Ações bioquímicas/fisiológicas
RABGAP1L is known to be associated with systemic lupus erythematosus and hypertension.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Assessment of a polymorphism of SDK1 with hypertension in Japanese Individuals.
Oguri M
American Journal of Hypertension, 23(1), 70-77 (2010)
Deletion variants of RABGAP1L, 10q21.3, and C4 are associated with the risk of systemic lupus erythematosus in Korean women.
Kim JH
Arthritis and Rheumatism, 65(4), 1055-1063 (2013)