Documentos Principais
SAB1401454
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC28A2 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CNT2, HCNT2, HsT17153, MGC138252, SPNT1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC28A2(9153)
Imunogênio
SLC28A2 (NP_004203.1, 1 a.a. ~ 79 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEKASGRQSIALSTVETGTVNLGLELMEKEVEPEGSKRTDAQGHSLGDGLGPSTYQRRSRWPFSKARSFCKTHARLFKK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)