SAB1401407
Monoclonal Anti-RNF103 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KF1, MGC102815, MGC41857, ZFP103, hkf-1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF103(7844)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MWLKLFFLLLYFLVLFVLARFFEAIVWYETGIFATQLVDPVALSFKKLKTILECRGLGYSGLPEKKDVRELVEKSGDLMEGELYSALKEEEASESVSSTNFSGEMHFYELVEDAKDGIWLVQVIANDRSPLVGKIHWEKMVKKVSRFGIRTGTFNCSSDPRYCRRRGWVRSTLIMSVPQTSTSKGKVMLKEYSGRKIEVEHIFKWITAHAASRIKTIYNAEHLKEEWNKSDQYWLKIYLFANLDQPPAFFPALSIKFTGRVEFIFVNVENWDNKSYMTDIGIYNMPSYILRTPEGIYRYGNHTGEFISLQAMDSFLRSLQPEVNDLFVLSLVLVNLMAWMDLFITQGATIKRFVVLISTLGTYNSLLIISWLPVLGFLQLPYLDSFYEYSLKLLRYSNTTTLASWVRADWMFYSSHPALFLSTYLGHGLLIDYFEKKRRRNNNNDEVNANNLEWLSSLWDWYTSYLFHPIASFQNFPVESDWDEDPDLFLERLAFPDLWLHHLIPTDYIKNLPMWRFKCLGVQSEEEMSEGSQDTENDSESENTDTLSSEKEVFEDKQSVLHNSPGTASHCDAEACSCANKYCQTSPCERKGRSYGSYNTNEDMEPDWLTWPADMLHCTECVVCLENFENGCLLMGLPCGHVFHQNCIVMWLAGGRHCCPVCRWPSYKKKQPYAQHQPLSNDVPS
forma física
Not finding the right product?