Documentos Principais
SAB1401366
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HSMT3, MGC117191, SMT3B, SMT3H2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUMO2(6613)
Descrição geral
This gene encodes a protein that is a member of the SUMO (small ubiquitin-like modifier) protein family. It functions in a manner similar to ubiquitin in that it is bound to target proteins as part of a post-translational modification system. However, unlike ubiquitin which targets proteins for degradation, this protein is involved in a variety of cellular processes, such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis, and protein stability. It is not active until the last two amino acids of the carboxy-terminus have been cleaved off. Numerous pseudogenes have been reported for this gene. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SUMO2 (NP_008868.3, 1 a.a. ~ 95 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)