Documentos Principais
SAB1401272
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OMP antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OMP(4975)
Descrição geral
Olfactory marker protein is uniquely associated with the mature olfactory receptor neurons in many vertebrate species from fish to man. The OMP gene structure and protein sequence are highly conserved between mouse, rat and human. Results of the mouse knockout studies show that OMP-null mice are compromised in their ability to respond to odor stimuli, and that OMP represents a novel modulatory component of the odor detection/signal transduction cascade. (provided by RefSeq)
Imunogênio
OMP (NP_006180.1, 65 a.a. ~ 163 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FERWNVVLDKPGKVTITGTSQNWTPDLTNLMTRQLLDPTAIFWRKEDSDAIDWNEADALEFGERLSDLAKIRKVMYFLVTFGEGVEPANLKASVVFNQL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)