SAB1401225
Anti-KLRC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD159c, MGC138244, NKG2-C, NKG2C
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLRC2(3822)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSKQRGTFSEVSLAQDPKRQQRKPKGNKSSISGTEQEIFQVELNLQNPSLNHQGIDKIYDCQGLLPPPEKLTAEVLGIICIVLMATVLKTIVLIPFLEQNNSSPNTRTQKARHCGHCPEEWITYSNSCYYIGKERRTWEESLLACTSKNSSLLSIDNEEEMKFLASILPSSWIGVFRNSSHHPWVTINGLAFKHKIKDSDNAELNCAVLQVNRLKSAQCGSSMIYHCKHKL
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)