Documentos Principais
SAB1401213
Sigma-Aldrich
Anti-IL10RB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL10RB(3588)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the cytokine receptor family. It is an accessory chain essential for the active interleukin 10 receptor complex. Coexpression of this and IL10RA proteins has been shown to be required for IL10-induced signal transduction. This gene and three other interferon receptor genes, IFAR2, IFNAR1, and IFNGR2, form a class II cytokine receptor gene cluster located in a small region on chromosome 21. (provided by RefSeq)
Imunogênio
IL10RB (NP_000619.3, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAWSLGSWLGGCLLVSALGMVPPPENVRMNSVNFKNILQWESPAFAKGNLTFTAQYLSYRIFQDKCMNTTLTECDFSSLSKYGDHTLRVRAEFADEHSDWVNITFCPVDDTIIGPPGMQVEVLADSLHMRFLAPKIENEYETWTMKNVYNSWTYNVQYWKNGTDEKFQITPQYDFEVLRNLEPWTTYCVQVRGFLPDRNKAGEWSEPVCEQTTHDETVPSWMVAVILMASVFMVCLALLGCFALLWCVYKKTKYAFSPRNSLPQHLKEFLGHPHHNTLLFFSFPLSDENDVFDKLSVIAEDSESGKQNPGDSCSLGTPPGQGPQS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)