Documentos Principais
SAB1401185
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXD3 antibody produced in mouse
clone 3C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HOX1D, HOX4, HOX4A, Hox-4.1, MGC10470
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXD3(3232)
Descrição geral
This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, located on different chromosomes, consisting of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXD genes located at 2q31-2q37 chromosome regions. Deletions that removed the entire HOXD gene cluster or 5′ end of this cluster have been associated with severe limb and genital abnormalities. The protein encoded by this gene may play a role in the regulation of cell adhesion processes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HOXD3 (NP_008829, 334 a.a. ~ 431 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FEPHPMASNGGGFASANLQGSPVYVGGNFVESMAPASGPVFNLGHLSHPSSASVDYSCAAQIPGNHHHGPCDPHPTYTDLSAHHSSQGRLPEAPKLTH
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)