Documentos Principais
SAB1401136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FDX1 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ADX, FDX, LOH11CR1D
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FDX1(2230)
Descrição geral
The product of this gene is a small iron-sulfur protein that transfers electrons from NADPH through ferredoxin reductase to a terminal cytochrome P450. This particular oxidation/reduction system is found in steroidogenic tissues, and is involved with the synthesis of bile acid and vitamin D. In addition to the expressed gene at this chromosomal locus (11q22), there are pseudogenes located on chromosomes 20 and 21. This gene product has been identified in a number of different tissues but all forms have been shown to be identical and are not tissue specific. (provided by RefSeq)
Imunogênio
FDX1 (NP_004100.1, 85 a.a. ~ 183 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VGDSLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTDRSRLGCQICLTKSMDNMTVRVPETVADARQSIDVGKT
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)