Documentos Principais
SAB1400873
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IDDM5, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-dJ281H8.4
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUMO4(387082)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene is a member of the SUMO gene family. This family of genes encode small ubiquitin-related modifiers that are attached to proteins and control the target proteins′ subcellular localization, stability, or activity. The protein described in this record is located in the cytoplasm and specifically modifies IKBA, leading to negative regulation of NF-kappa-B-dependent transcription of the IL12B gene. A specific polymorphism in this SUMO gene, which leads to the M55V substitution, has been associated with type I diabetes. The RefSeq contains this polymorphism. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SUMO4 (NP_001002255.1, 1 a.a. ~ 95 a.a) full-length human protein.
Sequence
MANEKPTEEVKTENNNHINLKVAGQDGSVVQFKIKRQTPLSKLMKAYCEPRGLSVKQIRFRFGGQPISGTDKPAQLEMEDEDTIDVFQQPTGGVY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)