SAB1400801
Anti-HDX antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CXorf43, Anti-D030011N01Rik, Anti-FLJ30678, Anti-MGC126769, Anti-MGC126771
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDX(139324)
Imunogênio
Sequence
MNLRSVFTVEQQRILQRYYENGMTNQSKNCFQLILQCAQETKLDFSVVRTWVGNKRRKMSSKNSESGTATTGTSLSAPDITVRNVVNIARPSSQQSSWTSANNDVIVTGIYSPASSSSRQGTNKHTDTQITEAHKIPIQKTATKNDTEFQLHIPVQRQVAHCKNASLLLGEKTIILSRQTSVLNAGNSVFNHAKKNYGNSSVQASEMTVPQKPSVCHRPCKIEPVGIQRSYKPEHTGPALHNLCGQKPTIRDPYCRTQNLEIREVFSLAVSDYPQRILGGNAPQKPSSAEGNCLSIAMETGDAEDEYAREEELASMRAQIPSYSRFYESGSSLRAENQSTTLPGPGRNMPNSQMVNIRDMSDNVLYQNRNYHLTPRTSLHTASSTMYSNTNPLRSNFSPHFASSNQLRLSQNQNNYQISGNLTVPWITGCSRKRALQDRTQFSDRDLATLKKYWDNGMTSLGSVCREKIEAVATELNVDCEIVRTWIGNRRRKYRLMGIEVPPPRGGPADFSEQPESGSLSALTPGEEAGPEVGEDNDRNDEVSICLSEGSSQEEPNEVVPNDARAHKEEDHHAVTTDNVKIEIIDDEESDMISNSEVEQVNSFLDYKNEEVKFIENELEIQKQKYFKLQTFVRSLILAMKADDKEQQQALLSDLPPELEEMDFNHASLEPDDTSFSVSSLSEKNVSESL
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?