SAB1400697
Anti-FYCO1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ13335, Anti-MGC126517, Anti-MGC126519, Anti-RUFY3, Anti-ZFYVE7
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FYCO1(79443)
Imunogênio
Sequence
MNTKVTSDWYYARSPFLQPKLSSDIVGQLYELTEVQFDLASRGFDLDAAWPTFARRTLTTGSSAYLWKPPSRSSSMSSLVSSYLQTQEMVSNFDLNSPLNNEALEGFDEMRLELDQLEVREKQLQERMQQLDRENQELRAAVSQQGEQLQTERERGRTAAEDNVRLTCLVAELQKQWEVTQATQNTVKELQTCLQALELGAAEKEEDYHTALRRLESMLQPLAQELEATRDSLDKKNQHLASFPGWLAMALHVGD
forma física
Exoneração de responsabilidade