Documentos Principais
SAB1400677
Sigma-Aldrich
Anti-MICAL1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp434B1517, Anti-FLJ11937, Anti-FLJ21739, Anti-MICAL, Anti-MICAL-1, Anti-NICAL
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em23 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em23 de março de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MICAL1(64780)
Imunogênio
MICAL1 (AAH09972.2, 1 a.a. ~ 981 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPTSTNPAHAHFESFLQAQLCQDVLSSFQELCGALGLEPGGGLPQYHKIKDQLNYWSAKSLWTKLDKRAGQPVYQQGRACTSTKCLVVGAGPCGLRVAVELALLGARVVLVEKRTKFSRHNVLHLWPFTIHDLRALGAKKFYGRFCTGTLDHISIRQLQLLLLKVALLLGVEIHWGVTFTGLQPPPRKGSGWRAQLQPNPPAQLANYEFDVLISAAGGKFVPEGFKVREMRGKLAIGITANFVNGRTVEETQVPEISGVARIYNQSFFQSLLKATGIDLENIVYYKDDTHYFVMTAKKQCLLRLGVLRQPFWPLGTGVARGFLAAFDAAWMVKRWAEGAESLEVLAERESLYQLLSQTSPENMHRNVAQYGLDPATRYPNLNLRAVTPNQVRDLYDVLAKEPVQRNNDKTDTGMPATGSAGTQEELLRWCQEQTAGYPGVHVSDLSSSWADGLALCALVYRLQPGLLEPSELQGLGALEATAWALKVAENELGITPVVSAQAVVAGSDPLGLIAYLSHFHSAFKSMAHSPGPVSQTSPGTSSAVLFLSKLQRTLQRSRAKENAEDAGGKKLRLEMEAETPSTEVPPDPEPGVPLTPPSQHQEAGAGDLCALCGEHLYVLERLCVNGHFFHRSCFRCHTCEATLWPGGYEQHPGDGHFYCLQHLPQTDHKKEGSDRGPESPELPTPSENSMPPGLSTPTASQEGAGPVPDPSQPTRRQIRLSSPERQRLSSLNLTPDPEMEPPPKPPRSCSALARHALESSFVGWGLPVQSPQALVAMEKEEKESPFSSEEEEEDVPLDSDVEQALQTFAKTSGTMNNYPTWRRTLLRRAKEEEMKRFCKAQTIQRRLNEIEAALRELEAEGVKLELALRRQSSSPEQQKKLWVGQLLQLVDKKNSLVAEEAELMITVQELNLEEKQWQLDQELRGYMNREENLKTAADRQAEDQVLRKLVDLVNQRDALIRFQEERRLSELALGTGAQG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)