SAB1400675
Monoclonal Anti-MRPS25 antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp313H0817, Anti-FLJ00023, Anti-MRP-S25, Anti-RPMS25
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRPS25(64432)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPMKGRFPIRRTLQYLSQGNVVFKDSVKVMTVNYNTHGELGEGARKFVFFNIPQIQYKNPWVQIMMFKNMTPSPFLRFYLDSGEQVLVDVETKSNKEIMEHIRKILGKNEETLREEEEEKKQLSHPANFGPRKYCLRECICEVEGQVPCPSLVPLPKEMRGKYKAALKADAQD
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)