Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1400648
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AVEN antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PDCD12
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AVEN(57099)
Categorias relacionadas
Imunogênio
AVEN (NP_065104.1, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
APRGSRREPGGWGAGASAPVEDDSDAETYGEENDEQGNYSKRKIVSNWDRYQDIEKEVNNESGESQRGTDFSVLLSSAGDSFSQFRFAEEKEWDSEASCP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4