SAB1400646
Anti-SH3GLB2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KIAA1848
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH3GLB2(56904)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDFNMKKLASDAGIFFTRAVQFTEEKFGQAEKTELDAHFENLLARADSTKNWTEKILRQTEVLLQPNPSARVEEFLYEKLDRKVPSRVTNGELLAQYMADAASELGPTTPYGKTLIKVAEAEKQLGAAERDFIHTASISFLTPLRNFLEGDWKTISKERRLLQNRRLDLDACKARLKKAKAAEAKATTVPDFQETRPRNYILSASASALWNDEVDKAEQELRVAQTEFDRQAEVTRLLLEGISSTHVNHLRCLHEFVKSQTTYYAQCYRHMLDLQKQLGRFPGTFVGTTEPASPPLSSTSPTTAVATMPVVPSVASLAPPGEASLCLEEVAPPASGTRKARVLYDYEAADSSELALLADELITVYSLPGMDPDWLIGERGNKKGKVPVTYLELLS
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)