Documentos Principais
SAB1400527
Sigma-Aldrich
Anti-EFEMP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FBLN4, Anti-MBP1, Anti-UPH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EFEMP2(30008)
Descrição geral
A large number of extracellular matrix proteins have been found to contain variations of the epidermal growth factor (EGF) domain and have been implicated in functions as diverse as blood coagulation, activation of complement and determination of cell fate during development. The protein encoded by this gene contains four EGF2 domains and six calcium-binding EGF2 domains. This gene is necessary for elastic fiber formation and connective tissue development. Defects in this gene are cause of an autosomal recessive cutis laxa syndrome. (provided by RefSeq)
Imunogênio
EFEMP2 (AAH10456.1, 1 a.a. ~ 443 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLPCASCLPGSLLLWALLLLLLGSASPQDSEEPDSYTECTDGYEWDPDSQHCRDVNECLTIPEACKGEMKCINHYGGYLCLPRSAAVINDLHGEGPPPPVPPAQHPNPCPPGYEPDDQDSCVDVDECAQALHDCRPSQDCHNLPGSYQCTCPDGYRKIGPECVDIDECRYRYCQHRCVNLPGSFRCQCEPGFQLGPNNRSCVDVNECDMGAPCEQRCFNSYGTFLCRCHQGYELHRDGFSCSDIDECSYSSYLCQYRCVNEPGRFSCHCPQGYQLLATRLCQDIDECESGAHQCSEAQTCVNFHGGYRCVDTNRCVEPYIQVSENRCLCPASNPLCREQPSSIVHRYMTITSERSVPADVFQIQATSVYPGAYNAFQIRAGNSQGDFYIRQINNVSAMLVLARPVTGPREYVLDLEMVTMNSLMSYRASSVLRLTVFVGAYTF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)