Documentos Principais
SAB1400490
Sigma-Aldrich
Anti-AK5 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AK6, Anti-MGC33326
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AK5(26289)
Descrição geral
This gene encodes a member of the adenylate kinase family, which is involved in regulating the adenine nucleotide composition within a cell by catalyzing the reversible transfer of phosphate groups among adenine nucleotides. This member is related to the UMP/CMP kinase of several species. It is located in the cytosol and expressed exclusively in brain. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
AK5 (NP_036225.2, 1 a.a. ~ 536 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCSKPEDPVEYLESCLQKVKELGGCDKVKWDTFVSQEKKTLPPLNGGQSRRSFLRNVMPENSNFPYRRYDRLPPIHQFSIESDTDLSETAELIEEYEVFDPTRPRPKIILVIGGPGSGKGTQSLKIAERYGFQYISVGELLRKKIHSTSSNRKWSLIAKIITTGELAPQETTITEIKQKLMQIPDEEGIVIDGFPRDVAQALSFEDQICTPDLVVFLACANQRLKERLLKRAEQQGRPDDNVKATQRRLMNFKQNAAPLVKYFQEKGLIMTFDADRDEDEVFYDISMAVDNKLFPNKEAAAGSSDLDPSMILDTGEIIDTGSDYEDQGDDQLNVFGEDTMGGFMEDLRKCKIIFIIGGPGSGKGTQCEKLVEKYGFTHLSTGELLREELASESERSKLIRDIMERGDLVPSGIVLELLKEAMVASLGDTRGFLIDGYPREVKQGEEFGRRIGDPQLVICMDCSADTMTNRLLQRSRSSLPVDDTTKTIAKRLEAYYRASIPVIAYYETKTQLHKINAEGTPEDVFLQLCTAIDSIF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)